Learn More
R&L Enterprises™ Morsetto in acciaio inox/lega di alluminio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per l'uso con becher fino a 5 l
Lunghezza (sistema metrico):
360 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Clip |
| Materiale | Lega di alluminio/Acciaio inox |
| Include | Con ganasce ricoperte in tessuto e fibra di vetro |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per l'uso con becher fino a 5 l |
| Lunghezza (sistema metrico) | 360 mm |
| Jaw Type | Manicotti in fibra di vetro resistente al calore |