Learn More
Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, Reagent Grade
Descrizione
Water and sewage purification, dyeing and printing fabrics, manufacturing of pigments, paper, artificial gems, cements, in electrolytic copper platingAluminum ammonium sulfate dodecahydrate acts as a crystalline double sulfate. It is used in water purification, in vegetable glues, in porcelain cements, in deodorant, in tanning and in fireproofing textiles. It serves as an ingredient in animal repellant sprays. Further, it is used in the preparation of Alum (Al(OH)3) gel. In addition, it is used in cosmetic formulation, fertilizers, food preservation and in the heating system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate |
| Punto di fusione | 93°C to 94°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol. |
| Peso formulazione | 453.33 (237.14 Anhydrous) |
| Grado | Reagent |
| Densità | 1.65 |
Sicurezza e movimentazione
- Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .