Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Dish with Lid
Codice prodotto. 11449559 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11449559
Marca: Nickel Electro™ BHT770000T
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stainless Steel Dish and Lid is 80 mm in diameter.
  • 80 mm Stainless Steel Dish and Lid
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 4.1 oz.
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore Silver
Materiale Stainless Steel
Forma Round
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non-treated
Tipo Evaporating Basin
Volume (sistema metrico) di lavorazione 120 mL
Da utilizzare con (applicazione) Milk Testing
Altezza (sistema metrico) 22 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Diametro (sistema imperiale) 3.3 in.
Diametro (sistema metrico) 85 mm