Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Evaporating Bowl with Spout
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel construction
- Bright, non-magnetic finish
- Corrosion resistant
- Extremely durable
- Immune to sterilizing solutions, most of the organic chemicals and dyestuffs, and a wide variety of inorganic chemicals
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Round |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Bowl |
| Da utilizzare con (applicazione) | Coal Moisture Determination |
| Include | Spout |
| Finitura interna | Bright |
| Temperature Range (Metric) | -196°C to +550°C |
| Spessore | 0.5 mm |
| Vedi altri risultati |