Learn More
Nickel Electro™ Bacini di alluminio con coperchio
Codice prodotto. 12350679 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
13 mL
45 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12350679
Marca: Nickel Electro™ 602 and 640
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of durable aluminum, these Nickel Electro™ Aluminum Basins with Lid are ideal in laboratory environments.
  • For coal moisture determination
  • Flat, bottom aluminum basin with lid 
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 8 mL
Materiale Aluminum
Forma Round
Tipo Evaporating Dish
Include Lid
Altezza (sistema metrico) 19 mm
Diametro (sistema metrico) 55 mm