Learn More
Nickel Electro™ Bacini di alluminio con coperchio
Codice prodotto. 12747356 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
13 mL
45 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12747356 45 mL Pezzo
12350679 8 mL Pezzo
12737356 13 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12747356 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 650
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Made of durable aluminum, these Nickel Electro™ Aluminum Basins with Lid are ideal in laboratory environments.
  • For coal moisture determination
  • Flat, bottom aluminum basin with lid 
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 45 mL
Materiale Alluminio
Tipo Bacinella
Da utilizzare con (applicazione) Per la determinazione dell'umidità del carbone
Altezza (sistema metrico) 14 mm
Diametro (sistema metrico) 65 mm