Learn More
Nickel Electro™ Bacini di alluminio con coperchio
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
13 mL
45 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For coal moisture determination
- Flat, bottom aluminum basin with lid
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 45 mL |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo | Bacinella |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la determinazione dell'umidità del carbone |
| Altezza (sistema metrico) | 14 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 65 mm |