Learn More
Fisherbrand™ Fiale Bijou in alluminio
Codice prodotto. 14853562 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
7 mL
14 mL
Quantità:
20/conf.
288/Pk.
288/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 288
Codice prodotto. 14853562
Marca: Fisherbrand™ 128135
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la conservazione di terreni per applicazioni di patologia. Le fiale in vetro trasparente stampato Fisherbrand™ con tappi a vite sono realizzate in vetro neutro trasparente di tipo 1.
  • With screw neck
  • Available in a range of capacities
  • With fitted aluminum rubber caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Gomma
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 22 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 7 mL
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per tutti i prodotti farmaceutici, terreni, applicazioni diagnostiche e di raccolta dei campioni
Stile collo Filettatura della vite
Stile filo A vite
Materiale chiusura Alluminio
Autoclavabile
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Quantità 288/conf.
Tipo Bijou Vial
Dimensione chiusura 20 mm