Learn More
Fisherbrand™ Fiale Bijou in alluminio
Codice prodotto. 14873562 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
7 mL
14 mL
Quantità:
20/conf.
288/Pk.
288/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 288
Codice prodotto. 14873562
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la conservazione di terreni per applicazioni di patologia. Le fiale in vetro trasparente stampato Fisherbrand™ con tappi a vite sono realizzate in vetro neutro trasparente di tipo 1.
  • Collo filettato
  • Disponibili in numerose capacità
  • Tappi montati in gomma e alluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Gomma
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 22 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 7 mL
Stile collo Filettatura della vite
Stile filo A vite
Materiale chiusura Alluminio
Autoclavabile
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Quantità 20/conf.
Tipo Bijou Vial
Dimensione chiusura 20 mm