Learn More
Fisherbrand™ Fiale Bijou in alluminio
Codice prodotto. 14893562 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
7 mL
14 mL
Quantità:
20/conf.
288/Pk.
288/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 288
Codice prodotto. 14893562
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la conservazione di terreni per applicazioni di patologia. Le fiale in vetro trasparente stampato Fisherbrand™ con tappi a vite sono realizzate in vetro neutro trasparente di tipo 1.
  • With screw neck
  • Available in a range of capacities
  • With fitted aluminum rubber caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Rubber
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 14 mL
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for all pharmaceutical, media, diagnostic and sample collection applications
Stile collo Screw
Stile filo A vite
Materiale chiusura Aluminum
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Quantità 288/Pk.
Tipo Bijou Vial
Dimensione chiusura 28 mm