Learn More
Bochem™ Morsetti in alluminio
Codice prodotto. 10189590
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
16.2 mm
16.5 mm
27 mm
Dimensioni filo:
8
10
Peso (sistema metrico):
0.06 kg
0.09 kg
0.13 kg
0.3 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10189590
Marca: Bochem™ 5330
In alluminio
  • Manufactured from aluminum
  • DIN 12895
  • Type 1: Thumb screw M8
Specifica
Materiale Alluminio
Diametro (sistema metrico) esterno 16.2 mm
Product Type Morsetti doppi ad angolo retto in alluminio
Dimensioni filo 8
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 0.06 kg