Learn More
Bochem™ Morsetti in alluminio
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
16.2 mm
16.5 mm
27 mm
Dimensioni filo:
8
10
Peso (sistema metrico):
0.06 kg
0.09 kg
0.13 kg
0.3 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from aluminum
- DIN 12895
- Type 1: Thumb screw M8
Specifica
Specifica
| Materiale | Alluminio |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 16.2 mm |
| Product Type | Morsetti doppi ad angolo retto in alluminio |
| Dimensioni filo | 8 |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Peso (sistema metrico) | 0.06 kg |