Learn More
Buerkle™ Transport Bottle aluminum UN
Codice prodotto. p-8001761 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10760763
Marca: Buerkle™ 03290250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aluminum transport bottles with screw cap close safely and tightly and are approved for packaging type I (X). The UN code is printed onto the bottles in black.
  • Pure Aluminum (material AL 99.5)
  • With eyelets, sealable|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) For Transport, Suitable for Food
Include Eyelets, FKM/Viton seal
Materiale Aluminum
Certificazione/Conformità UN 1B1/x/250
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Materiale chiusura Polypropylene with Aluminum Inner Seal
Tipo di chiusura Screw Cap