Learn More
Buerkle™ Aluminum Bottles with Tamper-evident Screw Cap and Inner Seal
Codice prodotto. 15803954 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
38 mL
60 ml
120 ml
300 mL
600 ml
1200 ml
3000 mL
5600 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15803954
Marca: Buerkle™ 03275600
Svuotamento completo senza residui. Le bottiglie in alluminio con tappo a vite antimanomissione e sigillo interno Buerkle™ sono inodore, resistenti alla luce e antiruggine. Adatti in particolare per conservare, trasportare o spedire sostanze e campioni di riferimento che devono essere conservati senza subire alterazioni.
An aluminum bottle particularly suited for storing, transport or sending substances and reference samples which have to be stored completely unaltered. Can be completely emptied without residues, odour-neutral, impervious to light, rustproof.
  • Pure aluminum (material AL 99.5)
  • With tamper-evident screw cap made of PP with aluminum inner seal
  • With UN approval
Aluminum bottle, UN approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Superficie della bottiglia Aluminum
Capacità (sistema metrico) 5600 mL
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Storing, Transporting or Sending Substances and Reference Samples Which Have to be Stored Completely Unaltered
Altezza (sistema metrico) con chiusura 340 mm
Materiale Aluminum
Peso (sistema metrico) 0.44 kg
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità UN 1B1/x/250
Closure Included
Forma Rotondo
Materiale chiusura Polypropylene with Aluminum Inner Seal
Diametro (sistema metrico) 161 mm
Tipo di chiusura Tamper-evident Screw Cap