Learn More
Aluminum bromide, 99.997% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
Aluminum Bromide, is used as a catalyst for the Friedel-Crafts alkylation reaction, and also for bromination and isomerization in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 265°C |
| Materiale o nome chimico | Aluminum bromide |
| Punto di fusione | 97.5°C |
| Colore | Orange to White |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.997% (Metals basis) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in benzene,alcohol,carbon disulfide,ether and toluene. Reacts with water. |
| Peso formulazione | 266.71 |
| Odore | Pungent |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aluminum bromide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Aluminum bromide