Learn More
Aluminum bromide, 99.997% (metals basis)
Codice prodotto. p-4781758
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11339379
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089065.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Aluminum Bromide, is used as a catalyst for the Friedel-Crafts alkylation reaction, and also for bromination and isomerization in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-15-3
Formula molecolare AlBr3
Molecular Weight (g/mol) 266.69
Numero MDL MFCD00003421
InChI Key PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Aluminum tribromide
IUPAC Name aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 265°C
Materiale o nome chimico Aluminum bromide
Punto di fusione 97.5°C
Colore Orange to White
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.997% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,alcohol,carbon disulfide,ether and toluene. Reacts with water.
Peso formulazione 266.71
Odore Pungent
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.21 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Aluminum bromide