Learn More
Fisherbrand™ Stecca di alluminio
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11958084 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6 Vials up to 5.0 mL
Da 5 fino a 2.0 ml
Lunghezza (sistema metrico):
290 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11958084
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Organizzazione dei campioni criogenici per la conservazione in congelatore o l'immersione in dewar. Le stecche di fiale in alluminio Fisherbrand™ si curvano in modo da adattarsi alla gran parte dei maggiori marchi di fiale criogeniche. Fiale da 2.0 ml e 5.0 ml.
  • Aluminum canes hold vials for freezer storage or immersion in LN2 dewars.
  • For use in liquid and vapor phase; use approved vials only
  • Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
  • Available in two sizes:
    • 290mm cane holds up to 5 x 2.0mL vials
    • 300mm cane holds up to 6 x 5.0mL vials
Specifica
Colore Silver
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per conservazione in congelatore o in contenitori LN2
Capacità Da 5 fino a 2.0 ml
Quantità Confezione da 12
Peso (sistema metrico) 1 kg
Materiale Alluminio
Tipo Bastone
Withstand Temperature (Metric) -196°C