Learn More
Fisherbrand™ Stecca di alluminio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6 Vials up to 5.0 mL
Da 5 fino a 2.0 ml
Lunghezza (sistema metrico):
290 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Specifica
Specifica
| Colore | Silver |
| Lunghezza (sistema metrico) | 290 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per conservazione in congelatore o in contenitori LN2 |
| Capacità | Da 5 fino a 2.0 ml |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Peso (sistema metrico) | 1 kg |
| Materiale | Alluminio |
| Tipo | Bastone |
| Withstand Temperature (Metric) | -196°C |