Learn More
Sperian™ Contenitori di alluminio
Click to view available options
Modello:
Model A2B2E2K2RD
Model A2B2P3RD
Model ABEK2P3RD
Model AXB2P3
Model HgP3
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Body made of aluminum provides optimum resistance to hazards
- Low breathing resistance
- Available in models to protect against airborne particulates, biohazards, chemicals, contamination and gas, vapors and smoke
Specifica
Specifica
| Tipo cartuccia | Cestello |
| Certificazione/Conformità | E.C. Declaration of Conformity- EC Category PPE- 3, Quality Assurance- ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number- 7752 A/13/1 PSA, EC Attestation- EC Attestation, EC Attestation Number- 7752 A/13/1 PSA, Certifications- EN 14387, EN 143, EN 12941, HON filter |
| Tipo di collegamento | RD40 |
| Materiale | Lega di alluminio con coperchio in PE carbone attivato e impregnato |
| Product Type | Contenitore in alluminio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protezione dell'apparato respiratorio contro gas organici e vapori con un punto di ebollizione inferiore a 65° C, gas inorganici e vapori, particelle solide e liquide |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Maschera completa con connettore Rd40. |
| Modello | Model A2B2P3RD |
| Quantità | 1 ciascuno |