Learn More
Aluminum carbide, 99+% (metals basis)
Codice prodotto. 11391569
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11391569
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014038.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1299-86-1 | C3Al4 | 143.96 g/mol
Aluminum carbide is used as an abrasive material for cutting tools. It is also used to reduce metal oxides and to prepare aluminum nitride and methane. It and also finds use in metallurgy. Further, it acts as a catalyst and a drying agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1299-86-1
Formula molecolare C3Al4
Molecular Weight (g/mol) 143.96
Numero MDL MFCD00003425
InChI Key CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum carbide, 1,3,5,7-tetraaluminahepta-3,4-dien-1,6-diyne, aluminum carbide,al4c3, al4c3 aluminum carbide, aluminum carbide, al4c3, aluminum carbide, powder, ∼325 mesh
PubChem CID 16685054
IUPAC Name alumanylidynemethyl(alumanylidynemethylalumanylidenemethylidene)alumane
SMILES [Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum carbide
Punto di fusione 2100°C (>2200° (decomposition))
Colore Gray
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1394
Indice di Merck 14,335
Informazioni di solubilità Soluble in dilute hydrochloric acid.
Peso formulazione 143.96
Percent Purity ≥99%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.36 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum carbide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .