Learn More
Haldenwanger™ Aluminum Ceramic Alsint Flat Bottom Crucible
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
700 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High refractoriness (melting point above 2000°C)
- Chemical resistance to a wide range of substances
- Applications include crystal growing, fusion processes, annealing
- Excellent for use with ball mill pots, milling balls, mouthpieces, shaft-protection sleeves
- Cylindrical shape, flat base
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Diametro (sistema metrico) interno | 75 mm |
| Materiale | Aluminum Ceramic |
| Capacità (sistema metrico) | 700 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 85 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Product Type | Alsint Crucible |
| Forma | Cylinder |