Learn More
Bochem™ Sessola per prodotti chimici in alluminio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
65 ml
90 ml
240 ml
400 ml
480 ml
900 ml
1600 ml
Lunghezza (sistema metrico):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Leggero
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 90 ml |
| Product Type | Sessola per prodotti chimici |
| Materiale | Alluminio |
| Lunghezza (sistema metrico) | 285 mm |