Learn More
Bochem™ Sessola per prodotti chimici in alluminio
Codice prodotto. 10655991
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
65 ml
90 ml
240 ml
400 ml
480 ml
900 ml
1600 ml
Lunghezza (sistema metrico):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10655991
Marca: Bochem™ 8821
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from aluminum, the Bochem™ Aluminum Chemical Scoop – is a perfect addition to your laboratory tools.
  • Leggero
Specifica
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Product Type Sessola per prodotti chimici
Materiale Alluminio
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm