Learn More
Bochem™ Sessola per prodotti chimici in alluminio
Codice prodotto. 10662882
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
65 ml
90 ml
240 ml
400 ml
480 ml
900 ml
1600 ml
Lunghezza (sistema metrico):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10662882
Marca: Bochem™ 8823
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from aluminum, the Bochem™ Aluminum Chemical Scoop – is a perfect addition to your laboratory tools.
  • Lightweight
  • Aluminum
  • Length is total for combined scoop and handle
Specifications
Capacità (sistema metrico) 900 ml
Product Type Dosatore per sostanze chimiche
Materiale Alluminio
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm