Learn More
Bochem™ Sessole per prodotti chimici in alluminio
Codice prodotto. 10718291
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
135 mm
185 mm
210 mm
430 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10718291
Marca: Bochem™ 8825
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In alluminio
  • Sessola per prodotti chimici
  • In alluminio
  • Disponibile in varie misure
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Capacità (sistema metrico) 2500 ml
Product Type Paletta chimica
Diametro (sistema metrico) esterno 95 mm
Materiale Alluminio
Lunghezza (sistema metrico) 430 mm