Learn More
Aluminum chloride, anhydrous, 99.985% (metals basis)
Codice prodotto. 11359279
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
Codice prodotto. 11359279
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088488.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Lithium sulfate, anhydrous is used to treat bipolar disorder, solar panels and the potential for a new class of battery, and used as a catalyst for the elimination reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-70-0
Formula molecolare AlCl3
Molecular Weight (g/mol) 133.33
Numero MDL MFCD00003422
InChI Key VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC Name aluminum(3+) trichloride
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum chloride
Punto di fusione 190° (sublimation)
Colore Gray to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.985% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
Peso formulazione 133.34
Odore Pungent
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Yellow to gray
Densità 2.44 g/cm3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Aluminum chloride