Learn More
Aluminum chloride, anhydrous, Reagent Grade
Codice prodotto. p-4781759
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 11381649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012298.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
It is used as a catalyst for Friedel-Crafts acylation and alkylation of aromatic compounds. It is one of the most commonly employed Lewis acids for a wide variety of organic transformations. It catalyzes the ene reaction, polymerization, and isomerization reactions. For example, it can be used to synthesis ethyl benzene which is a precursor for producing polystyrene. It can be used for producing dodecylbenzene, a key intermediate for detergents. It is useful in the production of anthroquinone, the presursor for dyestuffs. It is used in the synthesis of bis(arene) metal complexes, through Fischer-Hafner synthesis. Gattermann-Koch reaction employs aluminum chloride for introducing formyl group onto aromatic rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-70-0
Formula molecolare AlCl3
Molecular Weight (g/mol) 133.33
Numero MDL MFCD00003422
InChI Key VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC Name aluminum(3+) trichloride
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum chloride
Punto di fusione 190° (sublimation)
Colore Gray to Yellow
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 250 g
Informazioni di solubilità Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Peso formulazione 133.34
Grado Reagent
Odore Pungent
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.44
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .