Learn More
Aluminum Copper Square bar, 1.27 x 1.27cm (0.5 x 0.5 in.), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4824579
Click to view available options
Quantità:
15 cm
60 cm
Dimensione della confezione:
15cm
60cm
Codice prodotto. 11319757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042103.BT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Form: Approx.4.48g/cm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Copper
Colore Silver
Aspetto Silver-colored bar
Quantità 15 cm
Odore Odorless
Formula molecolare Al:Cu:Mg:Mn; 93.5:4.4:1.5:0.6 wt%
Numero MDL MFCD00213972