Learn More
Thermo Scientific™ Aluminum Crimp Seals with Prefitted Septa for 12 x 32mm Vials
Codice prodotto. 12403738
Click to view available options
Colore:
Gray, Silver
Silver
Silver, Black
Yellow, Red, White
Setto:
Chlorobutyl
PTFE/Silicone
Polypropylene
Viton Elastomer
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12403738
Marca: Thermo Scientific™ C40113A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
You can count on a secure, leak-resistant seal with Thermo Scientific™ National Aluminum Crimp Seals.
You can count on a secure, leak-resistant seal with Thermo Scientific™ National Aluminum Crimp Seals.
  • Anodized aluminum seals fit all 11mm crimp-top vials
  • Seal 2000™ material is specially formulated for improved background performance over PTFE/red rubber
  • Viton™ septa perform well with ECD detectors and are resistant to many aggressive solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore (guarnizione) Silver
Descrizione Polypropylene septa; Silver Aluminum Seal
Colore Silver
Materiale Polypropylene, Aluminum
Setto Polypropylene
Product Line National
Tipo Crimp Cap
Dimensione chiusura 11 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12 x 32 mm Vials