Learn More
Thermo Scientific™ Aluminum Dish and Cover, Flat Bottom and Straight Sides
Codice prodotto. 11333468
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
51 mm
63 mm
76 mm
204 mm
Altezza (sistema metrico):
12.5 mm
25 mm
44 mm
51 mm
N. per confezione:
2/Pk.
6/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 11333468
Marca: Thermo Scientific™ 039080.UD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Ambient temperatures
Forma del fondo Flat
Materiale Aluminum
Forma Flat Bottom and Straight Sides
Tipo Dish and Cover
N. per confezione 6/Pk.
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) 76 mm