Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aluminum Dish, Flat Bottom & Straight Sides;Dia (mm), 76;Wall Ht (mm), 25
Codice prodotto. 11353458
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
51 mm
76 mm
90 mm
126 mm
204 mm
Altezza (sistema metrico):
12.5 mm
25 mm
51 mm
N. per confezione:
2/Pk.
6/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 11353458
Marca: Thermo Scientific Chemicals 039072.UD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Flat
Materiale Aluminum
Forma Flat Bottom and Straight Sides
Tipo Dish
N. per confezione 6/Pk.
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) 76 mm