Learn More
Nickel Electro™ Aluminum Dissection Dishes
Codice prodotto. 12770026 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50 mm
55 mm
Lunghezza (sistema metrico):
260 mm
310 mm
450 mm
Larghezza (sistema metrico):
30 mm
200 mm
360 mm
Peso (sistema metrico):
0.2 kg
0.7 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12770026
Marca: Nickel Electro™ 625
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hold small specimens while transporting. Nickel Electro™ Aluminum Dissecting Dish is useful for working with and transporting small specimens.
  • Aluminum
  • Shallow form
  • One piece pressing
  • Useful when working with and transporting small specimens
Specifica
Product Type Dissection Dish
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Aluminum
Linea di prodotti Dissection Dish
Forma Rectangular
Lunghezza (sistema metrico) 310 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Peso (sistema metrico) 0.2 kg