Learn More
Rogo Sampaic™ Morsetto doppio in alluminio
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
Da 0 a 14 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fits 0 to 14mm diameters
- For nut tightening
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Double Clamp |
| Materiale | Alluminio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Serraggio di dadi |
| Diametro (sistema metrico) | Da 0 a 14 mm |