Learn More
Tenak™ Aluminum Eco AluRack for Chest Freezers
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes (10)
Boxes (12)
Boxes (13)
Boxes (14)
Boxes (15)
Boxes (9)
Boxes (96)
Dimensioni (L x P x A):
140 x 140 x 360mm
140 x 140 x 504mm
140 x 140 x 540mm
140 x 140 x 635mm
140 x 140 x 665 mm
140 x 140 x 707mm
140 x 140 x 720mm
140 x 140 x 775mm
140 x 140 x 832mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of seawater resistant aluminum
- Available in a range of box heights
- Racks can be used with all freezer brands
- Sold without cryoboxes
Specifica
Specifica
| Product Type | Eco AluRack |
| Capacità | Boxes (13) |
| Materiale | Aluminum |
| Sovrapponibile | Sì |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For chest freezers |
| N. per confezione | 1 Pack |
| Quantità | 1 Pack |
| Dimensioni (L x P x A) | 140 x 140 x 720mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 720 mm |
| Vedi altri risultati |