Learn More
Tenak™ Aluminum Eco AluRack for Chest Freezers
Codice prodotto. p-8007534 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes (10)
Boxes (12)
Boxes (13)
Boxes (14)
Boxes (15)
Boxes (9)
Boxes (96)
Dimensioni (L x P x A):
140 x 140 x 360mm
140 x 140 x 504mm
140 x 140 x 540mm
140 x 140 x 635mm
140 x 140 x 665 mm
140 x 140 x 707mm
140 x 140 x 720mm
140 x 140 x 775mm
140 x 140 x 832mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12468120
Marca: Tenak™ TE11518
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing a whole new way of making storage racks. Tenak™ Aluminum Eco AluRacks for Chest Freezers fit into any freezer and can be used with all standard cryoboxes.
  • Made of seawater resistant aluminum
  • Available in a range of box heights
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Sold without cryoboxes
Specifica
Product Type Eco AluRack
Capacità Boxes (13)
Materiale Aluminum
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) For chest freezers
N. per confezione 1 Pack
Quantità 1 Pack
Dimensioni (L x P x A) 140 x 140 x 720mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 720 mm
Altezza (sistema metrico) ripiano 50 mm
Profondità (sistema metrico) 140 mm