Learn More
New Brunswick Scientific™ Erlenmeyer Flask Dedicated Platform
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Innova 44/44R Shakers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 2L Erlenmeyer flask dedicated platform
- Heavy duty 0.95cm thick aluminum
- For Innova 44/44R Incubator Shakers
- 76 x 46cm
- Not interchangeable with other 76 x 46cm platforms
Specifica
Specifica
| Product Type | Erlenmeyer Flask Dedicated Platform |
| Materiale | Aluminum |
| Dimensioni (L x P) | 76 x 46 cm |
| Spessore (sistema metrico) | 0.95 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Innova 44/44R Shakers |