Learn More
Aluminum etchant, Thermo Scientific™
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Aluminum etchant |
| Quantity | 950 mL |
| Form | Liquid |
| MDL Number | MFCD08064399 |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminum etchant
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H290-May be corrosive to metals.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H318-Causes serious eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, Acetic acid, Nitric acid
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.