Learn More
Brady™ Aluminum Evacuation Panel Safety Signs
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
148 mm
200 mm
400 mm
Stile:
with Down Arrow
with Left Arrow
with Right Arrow
with Up Arrow
Testo visualizzato:
Exit and emergency exit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Ea. |
| Stile | with Down Arrow |
| Da utilizzare con (applicazione) | for Indoor and Outdoor Safety Signs |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 120°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 148 mm |
| Testo visualizzato | Exit and emergency exit |
| Product Type | Evacuation Panel Safety Sign |
| Colore | White on Green |