Learn More
Brady™ Aluminum Evacuation Panel Safety Signs
Codice prodotto. p-8000922
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
148 mm
200 mm
400 mm
Stile:
with Down Arrow
with Left Arrow
with Right Arrow
with Up Arrow
Testo visualizzato:
Exit and emergency exit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11750833
Marca: Brady™ 807235
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Stile with Down Arrow
Da utilizzare con (applicazione) for Indoor and Outdoor Safety Signs
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Temperatura max (sistema metrico) 120°C
Larghezza (sistema metrico) 148 mm
Testo visualizzato Exit and emergency exit
Product Type Evacuation Panel Safety Sign
Colore White on Green