Learn More
Fisherbrand™ Alluminio in rotoli
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
102 mm
153 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Custom-sized pieces of foil can easily be created for covering small surfaces such as beakers, flasks, tubes, and Petri dishes.
- Ideal for autocalving, freezing, incubating, protecting labware, lining, sealing, and general storage.
- 152.4 m of foil available in two widths: 102 mm or 153 mm
- Disposable
- Designed to fit the Mini Bin Foil Dispenser.
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Autoclavaggio, congelamento, incubazione, protezione di materiale da laboratorio, rivestimento, chiusura e conservazione generale |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 500 ft. |
| Colore | Metallico |
| Product Type | Foglio di alluminio |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 153 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 152.4 m |
| Materiale | Foglio di alluminio |
| Spessore | 15 μm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispenser per lamina Mini Bin |