Learn More
Korff™ Aluminum Foil
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
600m
Pezzo
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Larghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 m |
| Materiale | Aluminum |