Learn More
Bryson Packaging™ Foglio di alluminio in rotoli
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
300 mm
450 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in a variety of widths
- Can be cut to any length, cutter provided with box
- Sealing, weighing and transferring samples
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Ideale per l'uso in autoclave; applicazioni di laboratorio: chiusura di flaconi, provette per coltura, prevenzione di fuoriuscite, riduzione dell'evaporazione o della perdita di calore, copertura di tappi in sughero e realizzazione di navicelle per pesata o piatti |
| Product Type | Foglio metallizzato |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Alluminio |
| Spessore | 12 um |