Descrizione
- Rods are used with frame connectors to custom build your own laboratory frame.
- Corrosion resistant rods.
- Strong centerless cast aluminum will not corrode or rust.
- Chamfered ends allow for easy and smooth fitting together of components.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Frame Rod |
| Materiale | Aluminum |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 12.7 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 18 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 457.2 mm |