Learn More
Cole Parmer™ Aluminum General Purpose Weighing Dishes
Codice prodotto. p-7161089 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
75 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15487903
Marca: Cole Parmer™ 0101860
Edge
Ideal for sampling, weighing, dispensing, storage, environmental clean-up, food processing, evaporating, or general laboratory use.
  • Disposable.
  • Suitable for a variety of laboratory weighing, dispensing, processing uses.
  • All pans are contaminate and oil-free.
  • Dishes are stackable and made from light-gauge aluminum.
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Monouso Single-use
Materiale Aluminum
Forma Round
Tipo Weighing Dish
Quantità 100/Pk.
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) 2 in.