Learn More
Aluminum granules, 8-12mm (0.32-0.47in), 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048295
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11316787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010093.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum granules
Nota nome 8 to 12mm (0.32 to 0.47 in.)
Quantità 250 g
Odore Odorless
Forma Granular
Note percentuale saggio (metals basis)
IUPAC Name aluminum
Percent Purity 99.9%