Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Eyewash station
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E011-100x100-AL-CRD/1 |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Ea. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Spessore | 1.016 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 140°C |
| Forma | Square |
| Vedi altri risultati |