Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Fire alarm call point
Codice prodotto. p-7159809
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15634417
Marca: Brady™ 817688
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC F005-100x100-AL-CRD/1
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 1.016 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Red