Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Use this walkway
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Ea. |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Spessore | 1.016 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 140°C |
| Forma | Round |
| Lingue | Global |
| Colore | White on Blue |