Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Electricity
Codice prodotto. p-7159879
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15604727
Marca: Brady™ 828102
Sign compliant to ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W012-Tri 100-AL-CRD/1
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 87 mm
Spessore 1.016 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow