Learn More
Welch™ Sistema di centratura interno KF in alluminio con O-ring Viton
Codice prodotto. 10152522 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
Separator 40 DN
Separatore 16 DN
Separatore 25 DN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10152522
Marca: Welch™ 701093
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for use with CRVpro Rotary Vane Vacuum Pumps. Welch Ilmvac™ Aluminum KF Inner Centering Rings feature a replaceable Fluoroelastomer O-ring seal.
  • Stainless steel centering ring with Viton O-ring
  • Replaceable Fluoroelastomer O-ring seal
  • Centering ring assemblies are placed between two ISO flanges with matching outer diameters
  • he widest portion of the centering ring rests inside a centering ring locater groove (blank flange) or counterbore (bored flange) on the Kwik-Flange™
  • The O-ring rests on the flat polished surface outside the locater groove or counterbore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Separatore 25 DN
Materiale Alluminio
Quantità 1 Each
Tipo Centratura interna KF